Imprimer
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
435580010 435580050
ACRO435580010EA 149 EUR
ACRO435580010 ACRO435580050
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formule: C₁₀H₁₃NO
Point de fusion: 143,4…146.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11617807
Numéro CAS: 85951-61-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 151 °C
Specific optical rotation +85° to +95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, methanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %