Imprimer
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: beta-Alanine tert-Butyl ester hydrochloride, β-Alanine t-butyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu.HCl, H-β-Ala-OtBu.HCl, tert-Butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
434650010 434650050
ACRO434650010EA 109 EUR
ACRO434650010 ACRO434650050
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 98%
beta-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
Point de fusion: 167.8…168.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058258
Numéro CAS: 58620-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 7.5 to 7.9 % N
Titration with NaOH ≥98.5 %