Imprimer
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol acetate salt, Trimethylolaminomethane acetate, Tris acetate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acetate
434500250 434501000 434505000
ACRO434500250EA 59.2 EUR
ACRO434500250 ACRO434501000 ACRO434505000
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium 99%
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
MW: 181.1870 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038951
Numéro CAS: 6850-28-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1.0 %
Solubility (1 g/ml in water) Clear colorless
UV at 290 nm A: ≤0.5
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm