Imprimer
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
434320010 434320050
ACRO434320010EA 149 EUR
ACRO434320010 ACRO434320050
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
Point de fusion: 160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06412560
Numéro CAS: 56621-90-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +27° to +29° (20°C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %