Imprimer
1-Chlorobutane, anhydre 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: n-Butyl Chloride
433820010 433821000
433820010.EA 109 EUR
433820010. 433821000.
1-Chlorobutane, anhydre 99.5%, AcroSeal®
1-Chlorobutane
Formule: CH₃(CH₂)₃Cl
Point d'ébullition: 77…78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001009
Numéro CAS: 109-69-3
ONU: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %