Imprimer
Ethylèneglycol, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
433811000 433810010
433811000.EA 67.4 EUR
433811000. 433810010.
Ethylèneglycol, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Point d'ébullition: 196…198 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.113 g/cm³
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.75 %