Imprimer
1,2-Dichloroéthane 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
433580010 433580025
ACRO433580010EA 73.7 EUR
ACRO433580010 ACRO433580025
1,2-Dichloroéthane 99.8% pour HPLC
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Point d'ébullition: 81…85 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
ONU: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.75 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g