Imprimer
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Amino-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
433470010 433470050
ACRO433470010EA 157 EUR
ACRO433470010 ACRO433470050
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one
Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164.17 g/mol
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07801206
Numéro CAS: 99584-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥88.0 %