Imprimer
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
433340250 433341000
ACRO433340250EA 96.4 EUR
ACRO433340250 ACRO433341000
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point de fusion: 182,9…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049324
Numéro CAS: 88744-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %