Imprimer
2-Méthoxybenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
433160050 433160250
ACRO433160050EA 40.2 EUR
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Méthoxybenzonitrile 99%
2-Méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 256 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 21…22 °C
Densité: 1,095 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001783
Numéro CAS: 6609-56-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %