Morpholine 99.5%, AcroSeal®, purifié par redistillation
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
433851000
433858000
433851000.EA
76
EUR
433851000.
433858000.
Morpholine 99.5%, AcroSeal®, purifié par redistillation
Morpholine
Formule:
C₄H₉NO Point d'ébullition: 126…130 °C (760 mmHg) Point de fusion: –5 °C Densité: 0,99 g/cm³ Point d'éclair: 32 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005972 Numéro CAS: 110-91-8 ONU: 2054 ADR: 8,I |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |