Imprimer
3-Aminomethyltetrahydrofuran 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
433000010 433000050
ACRO433000010EA 247 EUR
ACRO433000010 ACRO433000050
3-Aminomethyltetrahydrofuran 97%
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 65 °C (15Torr)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234925
Numéro CAS: 165253-31-6
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %