Imprimer
4-Éthynylaniline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (4-Aminophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-aminobenzene, 1-Amino-4-ethynylbenzene, (4-Aminophenyl)ethyne
432950010 432950050
ACRO432950010EA 70.7 EUR
ACRO432950010 ACRO432950050
4-Éthynylaniline 97%
4-Éthynylaniline
Formule: C₈H₇N
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00168824
Numéro CAS: 14235-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.4 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test