Imprimer
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
432720010 432720050
ACRO432720010EA 203 EUR
ACRO432720010 ACRO432720050
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 222…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09414725
Numéro CAS: 1086375-50-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %