Imprimer
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(4-morpholino)pyrimidine, 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
432700050 432700250
ACRO432700050EA 98.9 EUR
ACRO432700050 ACRO432700250
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formule: C₈H₁₀BrN₃O
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483251
Numéro CAS: 84539-22-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 93 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol)