4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
432670010
432670050
ACRO432670010EA
196
EUR
ACRO432670010
ACRO432670050
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Point de fusion: 215…223 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09056813 Numéro CAS: 307307-97-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Particle size | ≤4 % (< 40 mesh) |
Molasses number | ≥230 |
Abrasion number | ≥75 |
Iodine number | ≥1000 mg/g |