Imprimer
2-Amino-4-phénylthiazole 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
432490010 432490050
ACRO432490010EA 48.5 EUR
ACRO432490010 ACRO432490050
2-Amino-4-phénylthiazole 97%
2-Amino-4-phénylthiazole
Formule: C₉H₈N₂S
MW: 176.24 g/mol
Point de fusion: 150…152.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039680
Numéro CAS: 2010-06-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %