Imprimer
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
432370010 432370050
ACRO432370010EA 129 EUR
ACRO432370010 ACRO432370050
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂S
Point de fusion: 208…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834808
Numéro CAS: 1126-44-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %