Imprimer
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
432030010 432030050
ACRO432030010EA 83.4 EUR
ACRO432030010 ACRO432030050
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₂
Point d'ébullition: 89…93 °C (,1 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453666
Numéro CAS: 83947-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %