1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
431150010
431150050
ACRO431150010EA
200
EUR
ACRO431150010
ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Formule:
C₈H₅NOS Point de fusion: 92…93 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03086101 Numéro CAS: 19989-67-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 96 °C |
HPLC | ≥96.0 % |