Imprimer
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) 98%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexamethyldisilazane
430850010 430851000
430850010.EA 235 EUR
430850010. 430851000.
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) 98%, AcroSeal®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: 125 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.76 g/cm³
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
ONU: 3286
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA