Imprimer
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
430340010 430340050
ACRO430340010EA 52.9 EUR
ACRO430340010 ACRO430340050
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659858
Numéro CAS: 89694-46-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %