Imprimer
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
430190010 430190050
ACRO430190010EA 70.4 EUR
ACRO430190010 ACRO430190050
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)métaborique 97%
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684295
Numéro CAS: 313545-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %