Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
430440010 430440050
ACRO430440010EA 82 EUR
ACRO430440010 ACRO430440050
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062379
Numéro CAS: 182344-16-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %