Imprimer
5-Bromothiazole 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
429980010 429980050
ACRO429980010EA 90.6 EUR
ACRO429980010 ACRO429980050
5-Bromothiazole 95%
5-Bromothiazole
Formule: C₃H₂BrNS
MW: 164.03 g/mol
Point d'éclair: 76.7 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07787394
Numéro CAS: 3034-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %