Imprimer
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
429760010 429760050
ACRO429760010EA 69.3 EUR
ACRO429760010 ACRO429760050
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208.04 g/mol
Point de fusion: 174.5…175.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115730
Numéro CAS: 54045-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥96.0 %