Imprimer
Amino-2-chloro-6-pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
429500010 429500050
ACRO429500010EA 24.8 EUR
ACRO429500010 ACRO429500050
Amino-2-chloro-6-pyridine 97%
Amino-2-chloro-6-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 72…73.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234068
Numéro CAS: 45644-21-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
GC ≥96.0 %