Imprimer
4-Bromothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
429450010 429450050
ACRO429450010EA 56.2 EUR
ACRO429450010 ACRO429450050
4-Bromothiazole 97%
4-Bromothiazole
Formule: C₃H₂BrNS
MW: 164.03 g/mol
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657592
Numéro CAS: 34259-99-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %