Imprimer
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
429440010 429440050
ACRO429440010EA 185 EUR
ACRO429440010 ACRO429440050
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride 97%
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₉ClO₃S
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787616
Numéro CAS: 338453-21-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 41 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0025 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g