Imprimer
Anisole, extra sec 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
429250010 429251000
429250010.EA 255 EUR
429250010. 429251000.
Anisole, extra sec 99%, AcroSeal®
Anisole
Formule: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008354
Numéro CAS: 100-66-3
ONU: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.0005 %