Imprimer
Borate de tributyle 98%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tri-n-butylborate
428661000 428668000
428661000.EA 33.2 EUR
428661000. 428668000.
Borate de tributyle 98%, AcroSeal®
Borate de tributyle
Formule: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230.15 g/mol
Point d'ébullition: 230…235 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.853 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009434
Numéro CAS: 688-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %