Imprimer
Butvar® B-98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Polyvinyl butyral resin
428482500 428485000
ACRO428482500EA 102 EUR
ACRO428482500 ACRO428485000
Butvar® B-98
Butvar® B-98
Densité: 1.1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084458
Numéro CAS: 63148-65-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≤2.5 % (acetate content) as PV acetate
Molecular weight 40000 to 70000 (by SEC, average)
Viscosity 6 to 9 cP (6 % in methanol at 20°C)
Volatile matter ≤5.0 %