Imprimer
Tricosanoate de méthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
428450010 428450050
ACRO428450010EA 478 EUR
ACRO428450010 ACRO428450050
Tricosanoate de méthyle 99+%
Tricosanoate de méthyle
Formule: C₂₄H₄₈O₂
Point de fusion: 53 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009349
Numéro CAS: 2433-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure