2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,8,9-Tris(2-methylpropyl)-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, Triisobutylphosphatrane, 2,8,9-Tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, [Nitrilotrisethylenetris(isobutylimino)]phosphine
428250010
428250050
ACRO428250010EA
90.8
EUR
ACRO428250010
ACRO428250050
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Formule:
C₁₈H₃₉N₄P MW: 342.51 g/mol Point d'ébullition: 110…118 °C (.5 mmHg) Densité: 0.964 g/cm³ Point d'éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840347 Numéro CAS: 331465-71-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | 15.70 to 17.01 % N |