Imprimer
4-Vinylphenyl acetate 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 200-300 ppm
427000050 427000250
ACRO427000050EA 39.3 EUR
ACRO427000050 ACRO427000250
4-Vinylphenyl acetate 96% stabilisé
4-Vinylphenyl acetate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 260 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075734
Numéro CAS: 2628-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ