Imprimer
Acide 3-guanidinopropionique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
426660010 426660050
ACRO426660010EA 51.5 EUR
ACRO426660010 ACRO426660050
Acide 3-guanidinopropionique 97%
Acide 3-guanidinopropionique
Formule: C₄H₉N₃O₂
Point de fusion: 222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045939
Numéro CAS: 353-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 ≥96.0 %