Imprimer
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane 90% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
426600050 426600250
ACRO426600050EA 109 EUR
ACRO426600050 ACRO426600250
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane 90% stabilisé
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Formule: C₉H₁₈O₅Si
Point d'ébullition: 95 °C (3 mmHg)
Densité: 1,059 g/cm³
Point d'éclair: 123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054803
Numéro CAS: 4369-14-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Stabilizer Stabilized with BHT