Undécanoate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
426580050
426580250
ACRO426580050EA
48.3
EUR
ACRO426580050
ACRO426580250
Undécanoate de méthyle 97%
Undécanoate de méthyle
Formule:
C₁₂H₂₄O₂ MW: 200.32 g/mol Point d'ébullition: 246…248 °C (760 mmHg) Densité: 0.872 g/cm³ Point d'éclair: 109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008957 Numéro CAS: 1731-86-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |