4-tert-Butylbenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
426520010
426520500
426522500
ACRO426520010EA
709
EUR
ACRO426520010
ACRO426520500
ACRO426522500
4-tert-Butylbenzaldéhyde 95%
4-tert-Butylbenzaldéhyde
Formule:
C₁₁H₁₄O Point d'ébullition: 249 °C (760 mmHg) Densité: 0.97 g/cm³ Point d'éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035742 Numéro CAS: 939-97-9 ONU: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |