Imprimer
Acide 2-indanecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
426360010 426360050
ACRO426360010EA 124 EUR
ACRO426360010 ACRO426360050
Acide 2-indanecarboxylique 98%
Acide 2-indanecarboxylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085095
Numéro CAS: 25177-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Sulfated ash ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm