Imprimer
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
426720010 426720050
ACRO426720010EA 52.2 EUR
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Formule: C₇H₁₆O₃
Point d'ébullition: 90…93 °C (14 mmHg)
Densité: 0.941 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074850
Numéro CAS: 16777-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %