Imprimer
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
425770050 425770250
ACRO425770050EA 71.5 EUR
ACRO425770050 ACRO425770250
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 165…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173728
Numéro CAS: 68282-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 170 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure