Imprimer
Cuivre (II) acétate monohydraté ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
423590025 423591000 423595000
ACRO423590025EA 417 EUR
ACRO423590025 ACRO423591000 ACRO423595000
Cuivre (II) acétate monohydraté ACS
Cuivre (II) acétate monohydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Point d'ébullition: 240 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green to dark green Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %