Imprimer
Potassium periodate ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
418291000 418295000
ACRO418291000EA 91.6 EUR
ACRO418291000 ACRO418295000
Potassium periodate ACS
Potassium periodate
Formule: KlO₄
Point de fusion: 582 °C
Densité: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011407
Numéro CAS: 7790-21-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 99.8 to 100.3 % (dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm