Imprimer
Potassium chlorure Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassiumchloride
418200025 418205000
ACRO418200025EA 199 EUR
ACRO418200025 ACRO418205000
Potassium chlorure Biochemistry
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 770 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm