Peanut oil
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
416855000
416850025
ACRO416855000EA
93
EUR
ACRO416855000
ACRO416850025
Peanut oil
Peanut oil
Densité:
0,915 g/cm³ Point d'éclair: 283 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131805 Numéro CAS: 8002-03-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % |
Composition of fatty acids | 0.5 to 3.0 % (GC) Lignoceric acid |
Acid value | ≤0.5 mg KOH/g |
Peroxide value | ≤5 meq O2/kg |
Unsaponifiable matter | ≤1 % |