Imprimer
β-Cyclodextrine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
406000250 406001000 406005000
ACRO406000250EA 39.4 EUR
ACRO406000250 ACRO406001000 ACRO406005000
β-Cyclodextrine 98%
β-Cyclodextrine
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134.98 g/mol
Point de fusion: 310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078139
Numéro CAS: 7585-39-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (105°C, 8 hrs)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +159° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1.5, H2O) (on dry substance)