Imprimer
o-Crésol 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
405731000 405738000
405731000.EA 21.3 EUR
405731000. 405738000.
o-Crésol 99%, AcroSeal®
o-Crésol
Formule: C₇H₈O
Point d'ébullition: 191 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002226
Numéro CAS: 95-48-7
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %