Imprimer
Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 55.5 EUR
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique 98%
Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique
Formule: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Point de fusion: 183…183.5 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003998
Numéro CAS: 82-76-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %