Imprimer
N-Succinimidyl Acrylate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
400300050 400300010 400300250
ACRO400300050EA 392 EUR
ACRO400300050 ACRO400300010 ACRO400300250
N-Succinimidyl Acrylate 99%
N-Succinimidyl Acrylate
Formule: C₇H₇NO₄
Point de fusion: 69 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078261
Numéro CAS: 38862-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %